Fontos dokumentumok
HS1002A
Autoclave disposal bags
H × W × thickness 660 mm × 310 mm × 2.0 mm, transparent polypropylene (with blue biohazard labeling )
Szinonimák:
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags
About This Item
UNSPSC kód:
41106621
NACRES:
NB.17
material
transparent polypropylene (with blue biohazard labeling )
Jellemzők
label blue biohazard labeling
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS1002A
kiszerelés
pkg of -200 bags (4 packs of 50 bags)
Ma × Sz × vastagság
660 mm × 310 mm × 2.0 mm
Általános leírás
Autoclave disposal bags are clear, imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal. It is made of 2.0 mm thick polypropylene and can be autoclaved multiple times.
Tulajdonságok és előnyök
  • Strong side seams for securing objects
  • Front write-on panel
  • Autoclavable at 250°F (121°C).
  • 4 inner packs of 50 bags in a case of 200
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)