Fontos dokumentumok
Z311014
Mettler Toledo portable pH/ion meter
Model MP120, meter with Inlab® 413 IP67 waterproof electrode
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NB.61
grade
CE Compliant
leírás
ATC range −5 - 105 °C
BNC connector
electrode condition display
multipoint calibration: display
pH/mV/T functions
gyártó/kereskedő neve
Model MP120
elérhetőség
available only in EU
mV-mérési tartomány
1,999
pH-mérési tartomány
0.00-14.00, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
parameter
−5-105 °C temperature
méret
50 mm × 90 mm × 210 mm
akkumulátor töltöttsége
AA
Általános leírás
Meters ultrasonically welded for strength and waterproofing to IP67. Will float if dropped in water. Battery powered (batteries supplied) with approximately 500h battery life and auto shut-off after 10 min of non-use.
Tulajdonságok és előnyök
Excellent value with autostability and storage for 10 readings.
Jogi információk
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)