Fontos dokumentumok
MSQC11
SILu™MAb Adalimumab Stable-Isotope Labeled Monoclonal Antibody
Szinonimák:
Mass spectrometry standard, Adalimumab, SIL Adalimumab, Stable isotope labelled Adalimumab
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in CHO cells
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
kiszerelés
vial of 100 μg
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
SILu™ MAb Adalimumab is for R&D use only. Not for drug, household, or other uses.
Immunogén
FTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCAKVSYLSTASSLDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNS
GALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEV
TCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRD
ELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SILu™Mab Adalimumab Light Chain:
DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQGIRNYLAWYQQKPGKAPKLLIYAASTLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDVATYYCQRYNRAPYTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Alkalmazás
Szekvencia
Universal Peptide Sequence Location
GLEWVSAITWNSGHIDYADSVEGRHeavy chain
APYTFGQGTKLight chain
FSGSGSGTDFTLTISSLQPEDVATYYCQRLight chain
Elkészítési megjegyzés
SILu™Mab Adalimumab is designed to be used as a internal standard for analysis of Adalimumab in human serum.
Feloldás
- Briefly centrifuge the vial at ~10,000 × g to collect the product at the bottom of the vial.
- Add 500 μL of ultrapure water containing 0.1% formic acid to the vial.
- Mix the contents by gently inverting the vial a minimum of 5 times.
- Allow the vial to stand at room temperature for at least 15 minutes and repeat mixing by inversion.
Analízis megjegyzés
MRM settings provided (xls)
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Monoclonal antibodies Infliximab and Adalimumab target TNFα for treating rheumatoid arthritis and autoimmune diseases.
Protocols
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).