Fontos dokumentumok
MIDI67
PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Midi Kit for General Cell Membrane Labeling
Distributed for Phanos Technologies
Szinonimák:
Green PKH membrane midi labeling kit
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 1 kit
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Distributed for Phanos Technologies
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
flow cytometry: suitable
fluoreszcencia
λex 490 nm; λem 502 nm (PKH67 dye)
alkalmazás(ok)
cell analysis
detection
észlelési módszer
fluorometric
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Slow loss of fluorescence has been observed in in vivo studies using PKH1 and PKH2. PKH67 may exhibit similar properties since this behavior appears to be characteristic of green cell linker dyes, but not red cell linker dyes. Correlation of in vitro cell membrane retention with in vivo fluorescence half life in non-dividing cells predicts an in vivo fluorescence half life of 10-12 days for PKH67. Other green cell linker dyes with similar half lives have been used to monitor in vivo lymphocyte and macrophage trafficking over periods of 1-2 months, suggesting that PKH67 will also be useful for in vivo tracking studies of moderate length.
Alkalmazás
- labeling exosomes
- extracellular vesicles (EVs)l
- normal and sickle red blood cells (RBCs)
- Raji cells
Kapcsolódás
Jogi információk
Kit Components Only
- PKH67 Dye 2 x 0.1
- Diluent C 6 x 10
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Optimal staining is a key component for studying tumorigenesis and progression. Learn useful tips and techniques for dye applications, including examples from recent studies.
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
A PKH és a CellVue® fluoreszcens sejtlinker készletek az élő sejtek fluoreszcens jelölését biztosítják hosszabb időn keresztül, nyilvánvaló toxikus hatások nélkül.