Fontos dokumentumok
MIDI26
PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Midi Kit for General Cell Membrane Labeling
Distributed for Phanos Technologies
Szinonimák:
pkh membrane dye, red pkh
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 1 kit
gyártó/kereskedő neve
Distributed for Phanos Technologies
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
flow cytometry: suitable
fluoreszcencia
λex 551 nm; λem 567 nm (PKH26 dye)
alkalmazás(ok)
cell analysis
detection
észlelési módszer
fluorometric
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Jogi információk
Kit Components Only
- Diluent C 60 mL
- PKH26 Cell Linker in Ethanol .2 mL
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
A PKH és a CellVue® fluoreszcens sejtlinker készletek az élő sejtek fluoreszcens jelölését biztosítják hosszabb időn keresztül, nyilvánvaló toxikus hatások nélkül.