Fontos dokumentumok
M9187
Sigma-Aldrich
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
12 wells (suspension culture with lid)
Szinonimák:
culture dishes, culture plates, multi dishes, Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
flat clear wells
polystyrene
méret:
12 wells
lyuktérfogat:
6.5 mL
lyuk hasznos térfogat:
2- 4 mL
sterilitás:
sterile
kötéstípus:
non-treated surface
Jellemzők:
lid
material
flat clear wells
polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
pack of 1 ea (single packed)
gyártó/kereskedő neve
Greiner 665102
méret
12 wells
lyuktérfogat
6.5 mL
lyuk hasznos térfogat
2- 4 mL
kötéstípus
non-treated surface
Tulajdonságok és előnyök
  • CELLLSTAR® 12 Well Cell Culture Multiwell Plates with a hydrophobic surface is ideal for suspension culture cells and hybridoma cells.
  • Features a lid that facilitates gas exchange with the lowest possible evaporation and significantly reduces the risk of cross-contamination.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA, non-pyrogenic.
  • Suitable for all common instruments and compatible with automated systems.
  • Alphanumeric well coding for easy well/sample identification.
Jogi információk
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)