A6531
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Agarose antibody produced in goat
affinity isolated antibody, suspension
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
agarose conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
suspension
faj reaktivitás
mouse
a címkézés mértéke
≥5 mg per mL
technika/technikák
Ouchterlony double diffusion: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
mátrix aktiválás
cyanogen bromide
mátrix távtartó
1 atom
kapacitás
0.4 mg/mL, resin binding capacity (mouse IgG)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Immunoprecipitation (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3