Fontos dokumentumok
M8177
Anti-p38 MAP Kinase, Activated (Diphosphorylated p38) antibody, Mouse monoclonal
clone P38-TY, purified from hybridoma cell culture, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-MAP Kinase, p38, Activated, Monoclonal Anti-p38 MAP Kinase, Activated (Diphosphorylated p38) antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P38-TY, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1 μg/mL using whole cell extract from a rat fibroblast cell line, Rat1, activated with sorbitol
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAPK14(1432)
mouse ... Mapk14(26416)
rat ... Mapk14(81649)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?