Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB1413285
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANKS4B antibody produced in mouse
new
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
ANKS4B
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
konjugátum
unconjugated
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3E3, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
73 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1, kappa
Protein ID elérési szám
NM_145865.1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ANKS4B(257629)
Általános leírás
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant ANKS4B.
Immunogén
ANKS4B (NP_665872.1, 1 a.a. ~ 417 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Szekvencia
MSTRYHQAASDSYLELLKEATKRDLNLSDEDGMTPTLLAAYHGNLEALEIICSRGGDPDRCDIWGNTPLHFAASNGHAHCVSFLVNFGANIFALDNDLQTPLDAAASREQNECVALLDKAATAQNIMNPKKVTRLKEQAQKNARRQIKECERLQEKHQNKMAHTYSKEESGTLSSSKGTFSRSSPSNASAPGTFGSLSKGIKDTFKIKFKKNKDTAEQVGKEGRSGQRNVMEVFREEEEDSFSGDFKEKLQLSAEEDGSVHHESILNRPGLGSIVFRRNRISSPEDISDSKREFGFKLPSELLQRQGASEADEGAADEEGEENGLKDDLPWDDDEVEWEEDVVDATPLEVFLLSQHLEEFLPIFKREQIDLEALLLCSDEDLQSIQMQLGPRKKVLNAINRRKQVLQQPGQLVDTSL
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Elkészítési megjegyzés
Purification by Protein A sepharose
Tárolás és stabilitás
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Maura J Graves et al.
The Journal of biological chemistry, 295(36), 12588-12604 (2020-07-09)
Nutrient-transporting enterocytes interact with their luminal environment using a densely packed collection of apical microvilli known as the brush border. Assembly of the brush border is controlled by the intermicrovillar adhesion complex (IMAC), a protocadherin-based complex found at the tips