Fontos dokumentumok
M7443
Anti-MeCP2 antibody, Mouse monoclonal
clone Men-8, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-AUTSX3, Anti-MRX16, Anti-MRX79, Anti-MRXS13, Anti-MRXSL, Anti-PPMX, Anti-RS, Anti-RTS, Anti-RTT
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Men-8, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~75 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat, monkey
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/test using nuclear extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells or MCF7 cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MECP2(4204)
mouse ... Mecp2(17257)
rat ... Mecp2(29386)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- in western blotting
- in immunoblotting
- in flow cytometry
- in immunohistofluorescence
- in immunocytochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)