Fontos dokumentumok
M6818
Anti-MeCP2 antibody, Mouse monoclonal
clone Mec-168, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Mec-168, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~75 kDa
faj reaktivitás
rat, human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using nuclear cell extract of cultured Jurkat, human acute T cell leukemia cells, or cultured MCF7 human breast carcinoma.
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MECP2(4204)
mouse ... Mecp2(17257)
rat ... Mecp2(29386)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunoprecipitation (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunostaining
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- western blot (0.1-0.2 μg/mL using nuclear cell extract of cultured Jurkat, human acute T cell leukemia cells, or cultured MCF7 human breast carcinoma)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)