Merck
210196
Sigma-Aldrich
Barium manganate
technical grade, 90%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
BaMnO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
form
powder and chunks
sűrűség
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.Mn.4O/q+2;;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Useful for the selective oxidation of diols.
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron Letters, 30, 2559-2559 (1989)