Fontos dokumentumok
M6638
[Met5]Enkephalin acetate salt hydrate
≥95.0% (HPLC), powder
Szinonimák:
Enkephalin M, [5-Methionine]Enkephalin
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
powder
összetétel
acetate, 2.5-20%
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(CNC(CNC([C@@H](N)CC(C=C2)=CC=C2O)=O)=O)=O)N[C@@H](CCSC)C(O)=O.CC(O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C27H35N5O7S.C2H4O2.H2O/c1-40-12-11-21(27(38)39)32-26(37)22(14-17-5-3-2-4-6-17)31-24(35)16-29-23(34)15-30-25(36)20(28)13-18-7-9-19(33)10-8-18;1-2(3)4;/h2-10,20-22,33H,11-16,28H2,1H3,(H,29,34)(H,30,36)(H,31,35)(H,32,37)(H,38,39);1H3,(H,3,4);1H2/t20-,21-,22-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNACMJQGYXGHNE-DUQFDOSRSA-N
Géninformáció
human ... OPRD1(4985) , OPRM1(4988)
mouse ... OPRD1(18386) , OPRM1(18390)
rat ... OPRD1(24613) , OPRM1(25601)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)