Fontos dokumentumok
M7561
Greiner LUMITRAC 200 1536 well plates
flat bottom white polystyrene wells,
medium-binding
, sterile
Szinonimák:
1536 immunoassay plates, 1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene plate
maximum térfogat:
12.6 μL
méret:
1536 wells
hasznos térfogat:
10 μL
sterilitás:
sterile
kötéstípus:
non-treated surface
Jellemzők:
lid: no
material
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene plate
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 60
gyártó/kereskedő neve
Greiner 782075
maximum térfogat
12.6 μL
méret
1536 wells
hasznos térfogat
10 μL
szín
white
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
LUMITRAC 200: 1536 flat bottom, non-treated microtiter plate with an optimal working volume of 3-10 μL; maximum well capacity of 12.6 μL. Surface Area 2.3 MM(2)
Egyéb megjegyzések
1536 well HiBase microtiter plate, small volume, medium-binding, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0,15 mm; width: 85.48 +/- 0,15 mm; curvature: approx.100 μm.
Alkalmasság
High base profile; designed for small volume work. White plates minimize cross talk in luminescence procedures. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens. Suitable for cell work.
Jogi információk
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)