Fontos dokumentumok
I9018
Monoclonal Anti-Involucrin antibody produced in mouse
clone SY5, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-Involucrin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SY5, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
canine, gorilla, owl monkey, pig, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:100 using formalin-fixed, paraffin-embedded human skin sections
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IVL(3713)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg