Fontos dokumentumok
SAB5702312
Sigma-Aldrich
Anti-MIB1/DIP1 Antibody, clone 9Q4N9, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
DIP-1, DIP1, LVNC7, MIB, ZZANK2, ZZZ6
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
9Q4N9, monoclonal
form
liquid
molekulatömeg
110 kDa
faj reaktivitás
rat, rat, human
koncentráció
0.45 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
MSNSRNNRVMVEGVGARVVRGPDWKWGKQDGGEGHVGTVRSFESPEEVVVVWDNGTAANYRCSGAYDLRILDSAPTGIKHDGTMCDTCRQQPIIGIRWKC
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MIB1(57534)
Általános leírás
This gene encodes a protein containing multiple ankyrin repeats and RING finger domains that functions as an E3 ubiquitin ligase. The encoded protein positively regulates Notch signaling by ubiquitinating the Notch receptors, thereby facilitating their endocytosis. This protein may also promote the ubiquitination and degradation of death-associated protein kinase 1 (DAPK1). [provided by RefSeq, Jun 2013]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human MIB1/DIP1 (Q86YT6).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Alkalmazás
WB
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1