Merck
M5785
Sigma-Aldrich
Nunc-Immuno MicroWell 96 well solid plates
Nunc-Immuno™ MicroWell™ 96 well solid plates
96 well Microwell MaxiSorp flat bottom plate, pinchbar design, with certificate
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, ELISA plates, cell culture plates, immunoassay plates, tissue culture plates
Méret kiválasztása
60 EA
121 000,00 Ft
121 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
60 EA
121 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.22
Anyagok:
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
lemez H × Sz:
128 mm × 86 mm
méret:
96 wells
külső felület:
2.7 cm2
teljes kapacitás:
400 μL
lyuk maximum térfogat:
400 μm
hasznos térfogat:
350 μL
121 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
skirt
kiszerelés
case of 60 ea
gyártó/kereskedő neve
Nunc 439454
lemez H × Sz
128 mm × 86 mm
méret
96 wells
külső felület
2.7 cm2
teljes kapacitás
400 μL
lyuk maximum térfogat
400 μm
hasznos térfogat
350 μL
alkalmasság
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
kötéstípus
(MaxiSorp surface)
high binding surface
Általános leírás
Nunc-Immuno 96 MicroWell solid plates are intended for quantitative and qualitative solid phase immuno assays (i.e. ELISA) and binding assays.
  • Raised rims on the wells
  • Certified reproducibility of binding
  • Alphanumeric orientation system
  • Fit standard equipment
  • Barcodes available on request
Surface Treaments:
  • PolySorp® surface treament, high affinity to molecules of a hydrophobic nature
  • MediSorp surface treament, surface chemistry between PolySorp and MaxiSorp, provides low background signal with samples containing serum
  • MaxiSorp surface treament, high affinity to molecules with mixed hydrophilic/hydrophobic domains
  • MultiSorp surface treament, high affinity to hydrophilic molecules
These plates are packaged in a sleeve of 60 plates and are not individually wrapped.
Jogi információk
MaxiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MediSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MultiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PolySorp is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review