Fontos dokumentumok
M5757
Maleic acid sodium salt
~99%
Szinonimák:
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~99%
Minőségi szint
SMILES string
OC(/C=C\C([O-])=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C4H4O4.Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);/q;+1/p-1/b2-1-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)