NIST2389A
Amino acids in 0.1 mol/L hydrochloric acid
NIST® SRM® 2389a
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 5 x 1.2 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
multi-component solution
Related Categories
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in calibration of chromatographic instrumentation for the determination of amino acids. SRM 2389a is a solution of 17 amino acids in a 0.1 mol/L aqueous solution of hydrochloric acid. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2389A_cert
SRM 2389A_SDS
SRM 2389A_cert
SRM 2389A_SDS
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Alanine (C3H7NO2), Arginine (C6H14N4O2), Aspartic acid (C4H7NO4), Glycine (C2H5NO2), Histidine (C6H9N3O2), Isoleucine (C6H13NO2), Leucine (C6H13NO2), Lysine (C6H14N2O2), Methionine (C5H11NO2S), Phenylalanine (C9H11NO2), Serine (C3H7NO3), Threonine (C4H9NO3), Tyrosine (C9H11NO3), Valine (C5H11NO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Alanine (C3H7NO2), Arginine (C6H14N4O2), Aspartic acid (C4H7NO4), Glycine (C2H5NO2), Histidine (C6H9N3O2), Isoleucine (C6H13NO2), Leucine (C6H13NO2), Lysine (C6H14N2O2), Methionine (C5H11NO2S), Phenylalanine (C9H11NO2), Serine (C3H7NO3), Threonine (C4H9NO3), Tyrosine (C9H11NO3), Valine (C5H11NO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)