Fontos dokumentumok
M5187
Anti-Myosin VI (KA-15) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-DFNA22, Anti-DFNB37
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~150 kDa
faj reaktivitás
rat, canine
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:75 using cultured rat NRK cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a whole extract of cultured dog MDCK cells
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYO6(4646)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- in immunoblotting
- in immunocytochemistry
- in immunofluorescence
- immunohistochemistry
- proximity ligation assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3