Fontos dokumentumok
M0691
Anti-Myosin VI antibody, Mouse monoclonal
~1 mg/mL, clone MUD-19, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-DFNA22, Anti-DFNB37
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MUD-19, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~150 kDa by SDS-PAGE
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2 μg/mL using A431 total cell extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYO6(4646)
mouse ... Myo6(17920)
rat ... Myo6(315840)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- western blot assay
- immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)