AB5543
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Szinonimák:
Anti-MAP-2, Anti-MAP2A, Anti-MAP2B, Anti-MAP2C
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-MAP2 Antibody, Chemicon®, from chicken
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Map2(25595)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurofilament & Neuron Metabolism
Immunohistochemistry on frozen tissue sections. Suggested fixative is 4% paraformaldehyde (1-10 minutes) followed by 5 minutes in -20°C methanol.
Immunocytochemistry: 1:5,000-1:10,000 on cells in tissue culture fixed for 1-10 minutes in 10% formalin followed by five minutes in -20°C methanol.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive = cerebral cortex. Negative = liver or kidney.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2