Fontos dokumentumok
M7648
Anti-Myosin (Skeletal and Smooth) antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
animal, human
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:10 using cultured fibroblasts
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYH10(4628) , MYH9(4627) , MYL9(10398)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg