SAB2104768
Anti-MYH-1 Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Anti-MGC133384, Anti-MYHSA1, Anti-MYHa, Anti-MyHC-2X/D
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-MYH1, (N-terminal) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
223 kDa
faj reaktivitás
bovine, mouse, rat, horse, human, rabbit, sheep, guinea pig
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYH1(4619)
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3