Fontos dokumentumok
M3824
α-Mangostin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
α-MG, alpha-Mangostin
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
methanol: 1 mg/mL, clear, very light yellow
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1c(O)cc2Oc3cc(O)c(C\C=C(\C)C)c(O)c3C(=O)c2c1C\C=C(/C)C
InChI
1S/C24H26O6/c1-12(2)6-8-14-16(25)10-19-21(22(14)27)23(28)20-15(9-7-13(3)4)24(29-5)17(26)11-18(20)30-19/h6-7,10-11,25-27H,8-9H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNRIZKKCNOBBMO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its protective effect against oxidative stress mediated-retinal cell death
- to study its role as an antigenotoxic agent in DNA protection against oxidative damage
- to understand its anti-bacterial activity against Staphylococcus epidermidis RP62A
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?