Fontos dokumentumok
M6824
gamma-Mangostin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1,3,6,7-Tetrahydroxy-2,8-bis(3,3-dimethylallyl)xanthone, Demethylmangostin, Normangostin
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
off-white to yellow
oldhatóság
methanol: 1 mg/mL, colorless to yellow
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(OC2=CC(O)=C(CC=C(C)C)C(O)=C2C3=O)=C3C(CC=C(C)C)=C1O
InChI
1S/C23H24O6/c1-11(2)5-7-13-15(24)9-18-20(22(13)27)23(28)19-14(8-6-12(3)4)21(26)16(25)10-17(19)29-18/h5-6,9-10,24-27H,7-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEZXFTKZUMARDU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?