Fontos dokumentumok
M2800
Sigma-Aldrich
A2F Glycan ammonium salt
from Porcine thyroglobulin, ≥90%
Szinonimák:
(NeuNAc-Gal-GlcNAc)2Man3(Fuc)(GlcNAc)2, Disialylated, galactosylated, fucosylated biantennary N-linked glycan, Mannotriose-(fucosyl-di-[N-acetylglucosamine]), bi(sialyl-galactosyl-N-acetylglucosaminyl)
Méret kiválasztása
10 μG
369 000,00 Ft
369 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 μG
369 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C90H148N6O66
CAS-szám:
Molekulatömeg:
2370.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
369 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
biológiai forrás
Porcine thyroglobulin
Minőségi szint
Teszt
≥90%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A2F Glycan is a disialylated-galactosylated biantennary, core-substituted with fucose glycan.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
N-linked glycosylation, modification, and degradation