MBD0021
Inactivated Bacillus subtilis
Suitable for PCR, sequencing and NGS, >10^8 bacteria/ml
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
koncentráció
>10^8 bacteria/ml
technika/technikák
DNA extraction: suitable
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Read here how to use our standards to ensure data integrity for your microbiome research.
WGK
WGK 3
Cikkek
Turn to our Next-Gen Sequencing Oligos (NGSO) as a potential solution if you are experiencing high levels of adapter dimer formation with custom adapters sourced from other vendors.
DNA standards enhance metagenomics research integrity, offering precise species study and mixed community standards.
A DNS-szabványok fokozzák a metagenomikai kutatások integritását, pontos fajvizsgálatot és vegyes közösségi szabványokat kínálva.