Fontos dokumentumok
M2442
Anti-phospho-N-Methyl D-Aspartate NR2B Subunit (pTyr1472) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-phospho-NMDA NR2B (pTyr1472)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 180 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, Xenopus, chicken, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1,000 using rat brain (hippocampal) homogenate
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr1472)
Géninformáció
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2b(14812)
rat ... Grin2b(24410)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1