Merck
M2314
Sigma-Aldrich
6-Monodeoxy-6-monoamino-β-cyclodextrin hydrochloride
Méret kiválasztása
1 G
894 000,00 Ft
894 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
894 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H71O34N · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1170.46
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
894 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
powder
Minőségi szint
szín
off-white
mp
200-222  °C
oldhatóság
water: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O7)O[C@@H]6CO)O[C@@H]5CO)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C
InChI
1S/C43H73NO33.ClH/c44-2-11-32-19(53)25(59)38(66-11)73-33-13(5-47)68-40(27(61)21(33)55)75-35-15(7-49)70-42(29(63)23(35)57)77-37-16(8-50)71-43(30(64)24(37)58)76-36-14(6-48)69-41(28(62)22(36)56)74-34-12(4-46)67-39(26(60)20(34)54)72-31-9(3-45)1-10(65-32)17(51)18(31)52;/h9-43,45-64H,1-8,44H2;1H/t9-,10+,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOAFELNSKVTNFT-BYWRREOMSA-N
Alkalmazás
6-Monodeoxy-6-monoamino-β-cyclodextrin hydrochloride has been used for capillary electrophoresis. It has been used in a study to demonstrate that covalently attached molecular adapters can alter the ion selectivity of the α-hemolysin pore. [1]
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hai-Chen Wu et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(51), 16142-16148 (2007-12-01)
Molecular adapters are crucial for the stochastic sensing of organic analytes with alpha-hemolysin (alphaHL) protein nanopores when direct interactions between analytes and the pore cannot readily be arranged by conventional protein engineering. In our earlier studies, cyclodextrin adapters were lodged
Youchang Xiao et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(26), 12990-12996 (2007-11-21)
The enhanced enantiomeric separation of racemic phenylalanine solution has been demonstrated by the membrane-based chiral resolution method using an acetylated beta-cyclodextrin-immobilized cellulose dialysis membrane. Beta-cyclodextrin (CD) was first immobilized onto the surface of commercial cellulose dialysis membranes, followed by the
Synthesis and characterization of novel poly(γ-benzyl-L-glutamate) derivatives tailored for the preparation of nanoparticles of pharmaceutical interest
Martinez Barbosa, M., et al.
Polymer International, 56, 317-324 (2007)