Fontos dokumentumok
SML0212
PSB36
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-Butyl-3-(3-hydroxypropyl)-8-(3-noradamantyl)xanthine, 1-Butyl-8-(hexahydro-2,5-methanopentalen-3a(1H)-yl)-3,9-dihydro-3-(3-hydroxypropyl)-1H-purine-2,6-dione, PSB-36
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCN1C(=O)N(CCCO)c2nc([nH]c2C1=O)C34C[C@@H]5C[C@@H](C[C@H]3C5)C4
InChI
1S/C21H30N4O3/c1-2-3-5-25-18(27)16-17(24(20(25)28)6-4-7-26)23-19(22-16)21-11-13-8-14(12-21)10-15(21)9-13/h13-15,26H,2-12H2,1H3,(H,22,23)/t13-,14+,15-,21-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIBIXJYFYPFMTN-FZUGUKJMSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.