Merck
SML1902
Sigma-Aldrich
ISAM-140
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(±)-Isopropyl 4-(Furan-2-yl)-2-methyl-1,4-dihydrobenzo-[4,5]imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate, 4-(2-Furanyl)-4,10-dihydro-2-methyl-pyrimido[1,2-a]benzimidazole-3-carboxylic acid 1-methylethyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H19N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
337.37
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(OC(C)C)=O)C(C2=CC=CO2)N3C(N1)=NC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C19H19N3O3/c1-11(2)25-18(23)16-12(3)20-19-21-13-7-4-5-8-14(13)22(19)17(16)15-9-6-10-24-15/h4-11,17H,1-3H3,(H,20,21)
Biokémiai/fiziológiai hatások
ISAM-140 is a potent and selective A2B adenosine receptor antagonist (A2BAR). ISAM-140 exhibits remarkable selectivity over A1, A2A, and A3 adenosine receptors.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Abdelaziz El Maatougui et al.
Journal of medicinal chemistry, 59(5), 1967-1983 (2016-01-30)
Three novel families of A2B adenosine receptor antagonists were identified in the context of the structural exploration of the 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one chemotype. The most appealing series contain imidazole, 1,2,4-triazole, or benzimidazole rings fused to the 2,3-positions of the parent diazinone core.