Fontos dokumentumok
SML3089
MRS-1706
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
8-[4-[((4-Acetylphenyl)carbamoylmethyl)oxy]phenyl]-1,3-di(n-propyl)xanthine, MRS 1706, MRS1706, N-(4-Acetylphenyl)-2-(4-(2,6-dioxo-1,3-dipropyl-2,3,6,9-tetrahydro-1H-purin-8-yl)phenoxy)acetamide, N-(4-Acetylphenyl)-2-[4-(2,3,6,9-tetrahydro-2,6-dioxo-1,3-dipropyl-1H-purin-8-yl)phenoxy]acetamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(COC1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N2)N(C(N(C3=O)CCC)=O)CCC)NC4=CC=C(C=C4)C(C)=O
InChI
1S/C27H29N5O5/c1-4-14-31-25-23(26(35)32(15-5-2)27(31)36)29-24(30-25)19-8-12-21(13-9-19)37-16-22(34)28-20-10-6-18(7-11-20)17(3)33/h6-13H,4-5,14-16H2,1-3H3,(H,28,34)(H,29,30)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKUCFFYOQOJLGT-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)