Fontos dokumentumok
CLS3362
Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate
flat bottom, white polystyrene, bag of 25, sterile, lid: no
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
Anyagok
flat bottom
white bottom
white polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
bag of 25
gyártó/kereskedő neve
Corning 3362
méret
96 wells
külső felület
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
lyuktérfogat
360 μL
hasznos térfogat
75-200 μL
szín
white
alkalmasság
suitable for (cell cuture)
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
  • Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate White walled plates with no lid have flat bottoms with a total volume of 360 μL.
  • Enhances luminescent signals.
  • Displays low background luminescence and fluorescence.
  • Recommended working volumes of 75 to 200 μL.
  • Treated for optimal cell attachment
  • Nonpyrogenic and gamma radiation sterilized.
  • Individual alphanumeric codes enable well identification.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)