AB1513P
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor Antibody
Chemicon®, from sheep
Szinonimák:
BDNF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sheep
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, rat, chicken
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BDNF(627)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoblotting: 1-5 μg/mL we recommend preparing the BDNF samples for western blot by the method of Semba-Katoh, R et.al (J. Neurochem. 69(1):34-42, 1997) because BDNF is not easily extracted in standard buffers. Dissected tissues should be homogenized in 10 volumes of 100mM phosphate buffer containing 1mM EDTA, 2M guanidine hydrochloride (pH7.2), and three protease inhibitors, 10mM N-ethylmaleimide, 0.36mM pepstatin, and 1mM PMSF. Homogenates are then sonicated and centrifuged at 46K x g for 30 minutes at 4°C. BDNF migrates as ~12-18kDa monomer, with a 28-30kDa homodimer in most samples.
ELISA: 1-5 μg/mL
Inhibition of biological activity in vitro: Complete inhibition of BDNF activity on embryonic chick sensory neurons occurs at 1-5 μg/mL. Biological inhibition protocols can be found in Finn et al. (J. Neurocytol. 15:169-176, 1986).
BIOLOGICAL ACTIVITY: Neutralizes BDNF, but not other neurotrophins.
Use neat for in vivo studies.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Neuroinflammation & Pain
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3