Fontos dokumentumok
GE29-1487-21
Sigma-Aldrich
Superdex® Increase 75
10/300 GL, Cytiva 29-1487-21, column L × I.D. 30 cm × 10 mm, 9 μm avg. part. size
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
SB.52
material
glass column
titanium frit
termékcsalád
Superdex®
eltarthatósági idő
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
molekulatömeg
3000-70,000 Da (globular proteins)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 29-1487-21
parameter
<1.6 mL/min flow rate
25-500 μL sample volume
ágytérfogat
~24 mL
oszlop H × belső átmérő
30 cm × 10 mm
Mátrix
polymeric
átlagos részecskeméret
9 μm
Működési tartomány
3-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Our new generation columns called "Increase" offer higher resolution and shorter run times than their predecessors. Superdex 75 Increase is designed for small-scale preparative purification and analysis of recombinant tagged or other proteins with molecular weights from 3000 up to 70 000, such as recombinant tagged proteins
Tulajdonságok és előnyök
Comprising smaller, more rigid beads with a narrower particle size distribution and a higher selectivity, Superdex 75 Increase columns offer:
  • Up to 50% higher resolution compared with predecessor Superdex 75, for improved purity and analysis results.
  • Runtime reduced down to one third compared with predecessor Superdex 75, with maintained resolution for results faster.
  • Versatile use in both preparative and analytical applications, especially with recombinant tagged proteins.
  • Tolerance to repeated harsh cleaning procedures at high pH ensures long column lifetime and minimizes carryover.
  • Higher lot-to-lot consistency compared with predecessor Superdex 75.
Tárolás és stabilitás
Store at 4-30 °C (20% ethanol)
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
104.9 °F
Lobbanási pont (C)
40.5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)