5.32384
PI3K Inhibitor, HS-173
Szinonimák:
PI3K Inhibitor, HS-173, PI3Kα Inhibitor, Phosphatidylinositol 3-kinase α Inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥96% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
800 pM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
light beige
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2cncc(c2)c3c[n]4c(ncc4C(=O)OCC)cc3)c1ccccc1
InChI
1S/C21H18N4O4S/c1-2-29-21(26)19-13-23-20-9-8-15(14-25(19)20)16-10-17(12-22-11-16)24-30(27,28)18-6-4-3-5-7-18/h3-14,24H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEKOTFCHZNXZMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biokémiai/fiziológiai hatások
PI3Ka
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Lee, H., et al. 2013. Onc. Rep.30, 863.
Kim, O., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 2455.
WGK
WGK 3