Fontos dokumentumok
L9793
LP44
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
4-[2-(Methylthio)phenyl]-N-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphth alenyl)-1-piperazinehexanamide hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
H2O: ≥2 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CSc1ccccc1N2CCN(CCCCCC(=O)NC3CCCc4ccccc34)CC2
InChI
1S/C27H37N3OS.ClH/c1-32-26-15-7-6-14-25(26)30-20-18-29(19-21-30)17-8-2-3-16-27(31)28-24-13-9-11-22-10-4-5-12-23(22)24;/h4-7,10,12,14-15,24H,2-3,8-9,11,13,16-21H2,1H3,(H,28,31);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWGKCWWWKHCVDH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.