Fontos dokumentumok
S7389
SB-269970 hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(R)-3-[2-[2-(4-Methylpiperidin-1-yl)ethyl]pyrrolidine-1-sulfonyl]phenol hydrochloride, SB 269970A
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D 75 to 90°, c = 1.0 in DMSO
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CC1CCN(CC1)CC[C@H]2CCCN2S(=O)(=O)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C18H28N2O3S.ClH/c1-15-7-11-19(12-8-15)13-9-16-4-3-10-20(16)24(22,23)18-6-2-5-17(21)14-18;/h2,5-6,14-16,21H,3-4,7-13H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQCJOYZLWFNDIO-PKLMIRHRSA-N
Géninformáció
human ... HTR7(3363)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?