Fontos dokumentumok
L9006
Lectin from Ulex europaeus (gorse, furze)
FITC conjugate, lyophilized powder
Szinonimák:
Ulex europaeus agglutinin, UEA-I
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
FITC conjugate
Minőségi szint
form
lyophilized powder
hatékonyság
<5 μg/mL agglutination activity
összetétel
Protein, ~10% Lowry
a címkézés mértéke
2-5 mol FITC per mol protein
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Kapcsolódás
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.