L8275
Lectin from Galanthus nivalis (snowdrop)
lyophilized powder
Szinonimák:
Galanthus nivalis lectin, GNL
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
hatékonyság
<20 μg per mL agglutination activity
összetétel
Protein, ≥90% Lowry
szennyeződések
salt, essentially free
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- to coat ELISA plates
- as reverse transcriptase inhibitor
- in ELISA for detection of envelope glycoproteins of the human and simian immunodeficiency viruses
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3