797928
Fluorescent silica nanobeads
25 nm, lyophilized
Szinonimák:
Fluorescent beads, Fluorescent nanoparticles, Silica nanoparticles
Forma
powder
részecskeméret
25 nm
fluoreszcencia
λem 590 nm
UV-elnyelés
λ: 570 nm Amax
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.