Merck
E4752
Sigma-Aldrich
Elaidyl alcohol
≥99%
Szinonimák:
trans-9-Octadecenol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H36O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.48
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥99%
lipidtípus
unsaturated FAs
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALSTYHKOOCGGFT-MDZDMXLPSA-N
Kiszerelés
Sealed ampule.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3