Fontos dokumentumok
31622
Bithionol
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2,2′-Thio-bis(4,6-dichlorophenol), Bis(2-hydroxy-3,5-dichlorophenyl) sulfide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
antibiotikus hatásspektrum
parasites
alkalmazás(ok)
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
SMILES string
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Sc2cc(Cl)cc(Cl)c2O
InChI
1S/C12H6Cl4O2S/c13-5-1-7(15)11(17)9(3-5)19-10-4-6(14)2-8(16)12(10)18/h1-4,17-18H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFIOVJDNOJYLKP-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)