Fontos dokumentumok
36763
Clofentezine
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
3,6-Bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine, Clofentezine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
182-185 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
Clc1ccccc1-c2nnc(nn2)-c3ccccc3Cl
InChI
1S/C14H8Cl2N4/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-17-19-14(20-18-13)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXADOQPNKNTIHB-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)