49532
Micro particles, magnetic, streptavidin coated
1 μm particle size, std dev <0.1 μm
Szinonimák:
Polystyrene beads, magnetic, streptavidin coated
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
form
aqueous solution
összetétel
iron oxide, ≥20%
koncentráció
1% (solids)
részecskeméret
1 μm std dev <0.1 μm
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The accurate diameter of 1 μm is determined by methods described by the National Institute of Standards and Technology (NIST, USA), such as:
- Transmission electron microscopy
- Scanning electron microscopy
- Optical microscopy
- COULTER COUNTER particle size analyzer with HDF system.
- The measuring instruments are calibrated using standards obtained from the Community Bureau of Reference (BCR, Belgium: Standards RM 165, 166 or 167) and from the NIST (SRM 1690, 1691 or 1692). This analytical standard product is made up of superparamagnetic polystyrene particles.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL and 10 mL pack sizes as a neat sample
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves