Fontos dokumentumok
I4026
Interleukin-17 from mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
CTLA-8, IL-17
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
16.5 kDa
kiszerelés
pkg of 25 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Il17a(16171)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3