Fontos dokumentumok
I5885
Monoclonal Anti-Human IgG (γ-chain specific) antibody produced in mouse
clone GG-5, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Human IgG (γ-chain specific)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
GG-5, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
technika/technikák
indirect ELISA: 1:20,000
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)