Fontos dokumentumok
I5273
Interleukin-5 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, ≥97% (SDS-PAGE), lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
IL-5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
0.1-0.5 ng/mL EC50
molekulatömeg
32-34 kDa
kiszerelés
pkg of 5 μg
koncentráció
0.5-10 ng/mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL5(3567)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.