SRP4135
IL-3 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
HCGF P-cell stimulation factorIL-3 MGC79398, Interleukin-3, MCGF (Mast cell growth factor)Multi-CSF, MGC79399
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
hatékonyság
<0.05 ng/mL ED50
molekulatömeg
~15.1 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
szennyeződések
endotoxin, tested
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Il3(16187)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3